Lanthan(III)chlorid Hydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lanthantrichlorid Hydrat
413010500
ACRO413010500EA 48.3 EUR
ACRO413010500
Lanthan(III)chlorid Hydrat ACS
Lanthan(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃La·H₂O
Molecular Weight: 263.28
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149753
CAS-Nummer: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Assay 64.5 to 70.0 % (LaCl3)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %