Lanthan(III)oxid 91%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

413021000 413022500
ACRO413021000EA 73.4 EUR
ACRO413021000 ACRO413022500
Lanthan(III)oxid 91%
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Siedepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR