Linolsäure 60% tech.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

413195000 413190025
ACRO413195000EA 61.4 EUR
ACRO413195000 ACRO413190025
Linolsäure 60% tech.
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 229…230 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR