Malachitgrün-Oxalat, rein, zertifiziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

413490250 413491000
ACRO413490250EA 42.1 EUR
ACRO413490250 ACRO413491000
Malachitgrün-Oxalat, rein, zertifiziert
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Schmelzpunkt: 144…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Green to dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥90 %
UV Lambda max 614 to 620 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.00 to 1.15
Visual transition interval from pH 11.6 (blue-green) to pH 14.0 (colorless)
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR