(±)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid

413870250 413870010 413870050 413871000
ACRO413870250EA 628 EUR
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050 ACRO413871000
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C (24 hPa)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064217
CAS-Nummer: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR