Methyldiphenylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
414210050 414210250
ACRO414210050EA 42.8 EUR
ACRO414210050 ACRO414210250
Methyldiphenylamin 97%
Methyldiphenylamin
Formel: C₁₃H₁₃N
Schmelzpunkt: –7,6 °C
Flammpunkt: >93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041900
CAS-Nummer: 552-82-9
EINECS: 209-023-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %