Methylenblau Hydrat, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid Hydrat, Methylthioniniumchlorid Hydrat, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid Hydrat
414251000 414255000 414250025
ACRO414251000EA 59.8 EUR
ACRO414251000 ACRO414255000 ACRO414250025
Methylenblau Hydrat, rein
Methylenblau Hydrat
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150006
CAS-Nummer: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %