Methyloleat, technical

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 56.6 EUR
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Methyloleat, technical
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
Siedepunkt: 186 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009578
CAS-Nummer: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR