Methyltrifluormethansulfonat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluormethansulfonsäuremethylester
415011000
ACRO415011000EA 343 EUR
ACRO415011000
Methyltrifluormethansulfonat 96%
Methyltrifluormethansulfonat
Formel: C₂H₃F₃O₃S
Molecular Weight: 164,11 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,45 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000409
CAS-Nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3250 to 1.3270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (HPLC)