Methylvalerat 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Methylpentanoat, Valeriansäuremethylester, Pentansäuremethylester

415050250
ACRO415050250EA 36.3 EUR
ACRO415050250
Methylvalerat 99%
Methylvalerat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126 °C
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009478
CAS-Nummer: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR