Naphthol AS-BI-phosphat 93%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
415310010
415311000
ACRO415310010EA
332
EUR
ACRO415310010
ACRO415311000
Naphthol AS-BI-phosphat 93%
Naphthol AS-BI-phosphat
Formel:
C₁₈H₁₅BrNO₆P Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004058 CAS-Nummer: 1919-91-1 EINECS: 217-645-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥91 % |
GC | ≥88 % |