1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 190 EUR
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz 98%
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₀H₅NaO₅S
Schmelzpunkt: 289 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001700
CAS-Nummer: 521-24-4
EINECS: 208-308-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR