Neutralrot, rein, zertifiziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

415490250 415491000
ACRO415490250EA 78.5 EUR
ACRO415490250 ACRO415491000
Neutralrot, rein, zertifiziert
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 539 to 544 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.12
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR