Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickelacetat Tetrahydrat, Nickeldiacetat Tetrahydrat, Nickeldi(acetat) Tetrahydrat
415540050
415545000
415541000
ACRO415540050EA
24.8
EUR
ACRO415540050
ACRO415545000
ACRO415541000
Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99%, reinst
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Formel:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Molecular Weight: 248.84 g/mol Siedepunkt: 16 Schmelzpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066973 CAS-Nummer: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,06583 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green to blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |
Cobalt (Co) | ≤0.2 % |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...