Nickel(II)oxid 97%, Pulver

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

415585000 415581000
ACRO415585000EA 166 EUR
ACRO415585000 ACRO415581000
Nickel(II)oxid 97%, Pulver
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
Schmelzpunkt: 1960 °C
Dichte: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR