Nickel(II) phthalocyanine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
415600050 415600250
ACRO415600050EA 49.5 EUR
ACRO415600050 ACRO415600250
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Nickel(II) phthalocyanine
Appearance: Dark blue Crystalline powder
Formel: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041954
CAS-Nummer: 14055-02-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥94 %
Titration with NaOH ≥96.0 %