Nilrot 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
415711000
415710010
ACRO415711000EA
134
EUR
ACRO415711000
ACRO415710010
Nilrot 99%, rein
Nilrot
CAS No.: 7385-67-3
Formel:
C₂₀H₁₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 203…205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011639 CAS-Nummer: 7385-67-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to dark red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |