Nitrobenzol 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
415780250 415785000 415780025
ACRO415780250EA 41.9 EUR
ACRO415780250 ACRO415785000 ACRO415780025
Nitrobenzol 99+% ACS
Nitrobenzene
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 210,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5…6 °C
Dichte: 1,205 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007043
CAS-Nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g