4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 56.2 EUR
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 95%
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Siedepunkt: 143…144 °C (2hPa)
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007445
CAS-Nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR