Pentafluorpropionsäureanhydrid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 226 EUR
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Pentafluorpropionsäureanhydrid 98%
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
Siedepunkt: 69 °C
Dichte: 1,57 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000429
CAS-Nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR