Pempidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin
416960050
ACRO416960050EA 81.3 EUR
ACRO416960050
Pempidin 95%
Pempidin
Formel: C₁₀H₂₁N
Molecular Weight: 155,28 g/mol
Siedepunkt: 187…188 °C
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,858 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00006493
CAS-Nummer: 79-55-0
EINECS: 201-211-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07207
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %