Petrolatum, weiß, rein

Lieferant: Thermo Scientific

417090010 417090100
ACRO417090010EA 33.3 EUR
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, weiß, rein
Petrolatum

CAS No.: 8009-03-8

Siedepunkt: 300 °C
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00147839
CAS-Nummer: 8009-03-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR