Phenolrot Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
417250100
417250050
417251000
ACRO417250100EA
47
EUR
ACRO417250100
ACRO417250050
ACRO417251000
Phenolrot Natriumsalz ACS
Phenolrot Natriumsalz
Formel:
C₁₉H₁₃NaO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066901 CAS-Nummer: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 12,07397 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |
Clarity of solution | Passes test |