p-Phenylendiamin Dihydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
417481000 417480250
ACRO417481000EA 69.9 EUR
ACRO417481000 ACRO417480250
p-Phenylendiamin Dihydrochlorid 99+%
p-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013002
CAS-Nummer: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %