Biphenyl-3-ol 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxybiphenyl, 3-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-3-phenylbenzol, 3-Phenylphenol
417660250
417660050
ACRO417660250EA
223
EUR
ACRO417660250
ACRO417660050
Biphenyl-3-ol 90%
Biphenyl-3-ol
Formel:
C₁₂H₁₀O Molecular Weight: 170.21 g/mol Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 72…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002294 CAS-Nummer: 580-51-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 80 °C |
GC | ≥88 % |
Isomer | balance mainly para-isomer |