Polyethylenglycol 1.450

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 39.2 EUR
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polyethylenglycol 1.450
Polyethylenglycol 1.450
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR