Polyethylenglycol 8.000

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 80.2 EUR
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR