Kaliumdisulfit 97%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
418270250
418275000
418270025
ACRO418270250EA
24.1
EUR
ACRO418270250
ACRO418275000
ACRO418270025
Kaliumdisulfit 97%, reinst
Kaliumdisulfit
Formel:
K₂O₅S₂ Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167605 CAS-Nummer: 16731-55-8 EINECS: 240-795-3 Merck Index: 13,07729 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥96.0 % |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Selenium (Se) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |