(R)-(+)-Pulegon 92% pract.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

418501000 418505000
ACRO418501000EA 74.8 EUR
ACRO418501000 ACRO418505000
(R)-(+)-Pulegon 92% pract.
(R)-(+)-Pulegon
Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 97 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,931 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063000
CAS-Nummer: 89-82-7
EINECS: 201-943-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR