Pyronin G, zertifiziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Pyronin Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid

418630010 418630050
ACRO418630010EA 41.2 EUR
ACRO418630010 ACRO418630050
Pyronin G, zertifiziert
Pyronin G
Formel: C₁₇H₁₉ClN₂O
Molecular Weight: 302.8 g/mol
Schmelzpunkt: 250…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011725
CAS-Nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥45 %
UV Lambda max 546 to 551 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.23 to 1.7
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR