Rhodamin 6G 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumchlorid
419010050
419010250
419011000
ACRO419010050EA
28.6
EUR
ACRO419010050
ACRO419010250
ACRO419011000
Rhodamin 6G 99%, rein
Rhodamin 6G
Formel:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 229,4 °C |
MDL:
MFCD00012665 CAS-Nummer: 989-38-8 EINECS: 213-584-9 UN: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -33° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |