Selen 99+%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
419271000
419275000
ACRO419271000EA
112
EUR
ACRO419271000
ACRO419275000
Selen 99+%, Pulver
Selenium
Formel:
Se Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 217 °C Dichte: 4,81 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134090 CAS-Nummer: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark grey to black Powder |
Assay | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.5 % |
Copper (Cu) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤500 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Sulfur (S) | ≤500 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...