Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.030-0.200 mm für die Chromatographie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

419292500 419290010 419290050
ACRO419292500EA 30.3 EUR
ACRO419292500 ACRO419290010 ACRO419290050
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.030-0.200 mm für die Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Loss on drying ≤6.0 % (160°C)
Particle size ≤250 µm (D(90%))
Pore volume 0.8 to 1.0 ml/g (N2)
Surface area 500 to 600 m²/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR