Natriumperiodat 99.8+% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 24.9 EUR
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Natriumperiodat 99.8+% ACS
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR