Sodium polyanetholesulphonate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
419630250
419631000
419635000
ACRO419630250EA
147
EUR
ACRO419630250
ACRO419631000
ACRO419635000
Sodium polyanetholesulphonate
Sodium polyanetholesulphonate
CAS No.: 55963-78-5
Formel:
(C₁₀H₁₁O₄SNa)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148427 CAS-Nummer: 55963-78-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 5.0 to 7.0 (1 % in water) |