Stearinsäureanhydrid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

419710250
ACRO419710250EA 346 EUR
ACRO419710250
Stearinsäureanhydrid 98%
Stearinsäureanhydrid
Formel: C₃₆H₇₀O₃
Molecular Weight: 550.95 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00009004
CAS-Nummer: 638-08-4
EINECS: 211-318-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR