Sudanschwarz B, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
419830100
ACRO419830100EA 33 EUR
ACRO419830100
Sudanschwarz B, zertifiziert
Sudanschwarz B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
Molecular Weight: 456,55 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006919
CAS-Nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 596 to 605 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.02
BSC Certification Passes