Sulfanilsäure ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

419841000 419845000
ACRO419841000EA 67.3 EUR
ACRO419841000 ACRO419845000
Sulfanilsäure ACS
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 365 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR