L(+)-Weinsäure ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
420005000
420000025
ACRO420005000EA
66.2
EUR
ACRO420005000
ACRO420000025
L(+)-Weinsäure ACS
Formel:
C₄H₆O₆ Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa) Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Residue after ignition | ≤0.02 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Oxalate (C2O4) | (limit about 0.1%) passes test |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |