Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in Wasser für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 78.3 EUR
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in Wasser für die HPLC
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR