N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
420485000 420480010 420481000
ACRO420485000EA 131 EUR
ACRO420485000 ACRO420480010 ACRO420481000
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin 99%
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₄
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002854
CAS-Nummer: 140-07-8
EINECS: 205-396-0