Thymolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
420940100
420940250
420941000
ACRO420940100EA
48.2
EUR
ACRO420940100
ACRO420940250
ACRO420941000
Thymolblau Natriumsalz ACS
Thymolblau Natriumsalz
Formel:
C₂₇H₂₉NaO₅S Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151093 CAS-Nummer: 62625-21-2 EINECS: 263-650-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark orange to green-black to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |