Thymolphthalein ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-(1-Hydroxy-1,1-di(4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl)methyl)benzoesäurelacton, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalid
420950100
420950250
420951000
420955000
ACRO420950100EA
50.3
EUR
ACRO420950100
ACRO420950250
ACRO420951000
ACRO420955000
Thymolphthalein ACS
Thymolphthalein
Formel:
C₂₈H₃₀O₄ Schmelzpunkt: 251…253 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005909 CAS-Nummer: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Merck Index: 12,09542 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue) |
Clarity of solution | passes test |