D-α-Tocopherol 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, Vitamin E Alkohol, (+)-α-Tocopherol, D(+)-α-Tocopherol, Vitamin E
421031000
ACRO421031000EA
96.6
EUR
ACRO421031000
D-α-Tocopherol 97+%
D-α-Tocopherol
Formel:
C₂₉H₅₀O₂ Molecular Weight: 430,71 g/mol Siedepunkt: 200…220 °C (,1 mmHg) Schmelzpunkt: 2,5…3.5 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00072045 CAS-Nummer: 59-02-9 EINECS: 233-466-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to red-brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |