D-γ-Tocopherol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(R)-2,7,8-Trimethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, γ-Tocopherol
421041000
ACRO421041000EA
319
EUR
ACRO421041000
D-γ-Tocopherol 95%
D-γ-Tocopherol
CAS No.: 54-28-4
Appearance: Clear light brown Viscous liquid
Formel:
C₂₈H₄₈O₂ Molecular Weight: 416,69 g/mol Siedepunkt: 200 °C (,1 mmHg) Flammpunkt: >93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00066529 CAS-Nummer: 54-28-4 EINECS: 200-201-5 Merck Index: 15,9655 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |