Triethanolamin (Trolamin, TEA) 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
421630010 421630025 421631000 421630250
ACRO421630010EA 89.4 EUR
ACRO421630010 ACRO421630025 ACRO421631000 ACRO421630250
Triethanolamin (Trolamin, TEA) 99+%
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1.1245 g/cm³
Flammpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable