Trimethylamin-N-oxid Dihydrat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Trimethylamine oxide dihydrate

421890250 421891000 421895000
ACRO421890250EA 49 EUR
ACRO421890250 ACRO421891000 ACRO421895000
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat 98%
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Formel: C₃H₉NO·2H₂O
Molecular Weight: 111.14 g/mol (75.11 anhy)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149077
CAS-Nummer: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR