1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
421900250
ACRO421900250EA 58.9 EUR
ACRO421900250
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol 96%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Formel: C₁₅H₁₅N
Schmelzpunkt: 111…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082627
CAS-Nummer: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 117 °C
HPLC ≥95 %