Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
422251000 422255000
ACRO422251000EA 54.8 EUR
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Dichte: 1,006 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test