pH-Indikatorlösung universell in 2-Propanol (IPA), rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mischindikator
422435000
ACRO422435000EA 98.3 EUR
ACRO422435000
pH-Indikatorlösung universell in 2-Propanol (IPA), rein
pH-Indikatorlösung
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148741
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Solution
Visual transition interval pH 9.0 (blue)